missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethylolanzapine, Lipomed
Beskrivelse
N-Desmethylolanzapine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylolanzapine |
| CAS | 161696-76-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desmethylolanzapine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H18 N4 S |
| Synonym | N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4 |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-piperazin-1-yl-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?