Få mere at vide
N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051122
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051122 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051122 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0329.120025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride
CAS 2319721-48-5
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylolanzapine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 N4 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Desmethylolanzapine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H18N4S.2ClH/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11;;/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4
IUPAC navn 2-methyl-4-piperazin-1-yl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 371.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 370.0786 g/mol