Få mere at vide
N-Desmethyllevofloxacin, Mikromol™
Artikelnummer. 17952276
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952276 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17952276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0846.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Desmethyllevofloxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyllevofloxacin
CAS 117707-40-1
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethyllevofloxacin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, DN 5455, Desmethyl Levofloxacin, UING 4-255, Levofloxacin Related Compound A (USP), Levofloxacin Related Compound A, Levofloxacin Hemihydrate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1
SMIL C[C@H]1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 347.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 347.1281 g/mol