Få mere at vide
N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049712
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049712 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049712 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0180.12
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 930765-16-5
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H17 N O S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate, 4,9-dihydro-4-(4-piperidinylidene)-10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate, Norketotifen hydrogen fumarate
InChI formel InChI=1S/C18H17NOS.C4H4O4/c20-16-11-13-3-1-2-4-14(13)17(12-5-8-19-9-6-12)15-7-10-21-18(15)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,7,10,19H,5-6,8-9,11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMIL OC(=O)\C=C\C(=O)O.O=C1Cc2ccccc2C(=C3CCNCC3)c4ccsc14
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;10-piperidin-4-ylidene-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 411.47
Mængde 50 mg
Formel vægt 411.114 g/mol