Få mere at vide
N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate, Mikromol™
Beskrivelse
N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate |
| CAS | 930765-16-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H17 N O S . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate, 4,9-dihydro-4-(4-piperidinylidene)-10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate, Norketotifen hydrogen fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NOS.C4H4O4/c20-16-11-13-3-1-2-4-14(13)17(12-5-8-19-9-6-12)15-7-10-21-18(15)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,7,10,19H,5-6,8-9,11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\C(=O)O.O=C1Cc2ccccc2C(=C3CCNCC3)c4ccsc14 |
| IUPAC navn | (E)-but-2-enedioic acid;10-piperidin-4-ylidene-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one |
| Vis mere |