Få mere at vide
N-Desmethylibandronat-natrium, Mikromol™
Artikelnummer. 30049830
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049830 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049830 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1326.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-desmethylibandronat natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
CAS 953805-81-7
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H20 N O7 P2 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(pentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1), N-Desmethylibandronate Sodium
InChI formel InChI=1S/C8H21NO7P2.Na/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10,17(11,12)13)18(14,15)16;/h9-10H,2-7H2,1H3,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCCNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn natrium; hydroxy-[1-hydroxy-3-(pentylamino)-1-fosfonpropyl]fosfinat
Molekylvægt (g/mol) 327.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 327,0613 g/mol