Få mere at vide
N-Desmethyldiltiazem Hydrochlorid 1,0 mg/ml i acetonitril (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30461064
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461064 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461064 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0068.0311
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
IUPAC navn [(2S,3S)-2-(4-methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetat; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 436.95
Mængde 1 ml
Formel vægt 436,1224 g/mol