missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethylcyclopropyl Mitapivat, TRC

Artikelnummer. 30353469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353469 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2998205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethylcyclopropyl Mitapivat
CAS 1260081-87-5
Molekylær formel C20H20N4O3S
Mængde 5 mg
Synonym Mitapivat Impurity, N-[4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenyl]-8-quinolinesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C20H20N4O3S/c25-20(24-13-11-21-12-14-24)16-6-8-17(9-7-16)23-28(26,27)18-5-1-3-15-4-2-10-22-19(15)18/h1-10,21,23H,11-14H2
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC3=CC=CN=C32)N4CCNCC4
IUPAC navn N-(4-(piperazine-1-carbonyl)phenyl)quinoline-8-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 396.46
Formel vægt 396.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.