Få mere at vide
N-Desmethylcitalopram.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459627
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30459627 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30459627 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCTL1888HC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
N-Desmethylcitalopram.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Analyt- eller komponentnavne Desmethylcitalopram Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H19 F N2 O . Cl H
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3 H-2-benzofuran-5-carbonitrile; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 346.83
Mængde 100 mg
Formel vægt 346,1248 g/mol