Få mere at vide
N-Desmethylcarboxy Terbinafine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethylcarboxy Terbinafine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO2/c1-20(2,19(22)23)13-6-3-7-14-21-15-17-11-8-10-16-9-4-5-12-18(16)17/h3-5,7-12,21H,14-15H2,1-2H3,(H,22,23)/b7-3+ |
| Formel vægt | 307.1572 |