Få mere at vide
N-Desmethylcarboxy Terbinafine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethylcarboxy Terbinafine-d7 |
| CAS | 1185238-58-7 |
| Molekylær formel | C20 D7 H14 N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (5E)-2,2-Dimethyl-7-[(1-naphthalenyl-d7-methyl)amino]-5-hepten-3-ynoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO2/c1-20(2,19(22)23)13-6-3-7-14-21-15-17-11-8-10-16-9-4-5-12-18(16)17/h3-5,7-12,21H,14-15H2,1-2H3,(H,22,23)/b7-3+/i4D,5D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CNC\C=C\C#CC(C)(C)C(=O)O)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | (E)-7-[(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)methylamino]-2,2-dimethylhept-5-en-3-ynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.429 |
| Formel vægt | 314.201 |