missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Ulipristal, TRC

Artikelnummer. 30359366
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359366 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2960001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Ulipristal
CAS 159681-67-1
Molekylær formel C27H33NO3
Mængde 1 mg
Synonym (11beta)-17-Hydroxy-11-[4-(methylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C27H33NO3/c1-16(29)27(31)13-12-24-22-10-6-18-14-20(30)9-11-21(18)25(22)23(15-26(24,27)2)17-4-7-19(28-3)8-5-17/h4-5,7-8,14,22-24,28,31H,6,9-13,15H2,1-3H3/t22-,23+,24-,26-,27-/m0/s1
SMIL CNc1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24
IUPAC navn (8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-13-methyl-11-[4-(methylamino)phenyl]-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 419.56
Formel vægt 419.246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.