missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Ulipristal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Ulipristal |
| CAS | 159681-67-1 |
| Molekylær formel | C27H33NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (11beta)-17-Hydroxy-11-[4-(methylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33NO3/c1-16(29)27(31)13-12-24-22-10-6-18-14-20(30)9-11-21(18)25(22)23(15-26(24,27)2)17-4-7-19(28-3)8-5-17/h4-5,7-8,14,22-24,28,31H,6,9-13,15H2,1-3H3/t22-,23+,24-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | CNc1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24 |
| IUPAC navn | (8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-13-methyl-11-[4-(methylamino)phenyl]-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.56 |
| Formel vægt | 419.246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?