Få mere at vide
N-Desmethyl Ulipristal Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Ulipristal Acetate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35NO4/c1-17(31)29(34-18(2)32)14-13-26-24-11-7-20-15-22(33)10-12-23(20)27(24)25(16-28(26,29)3)19-5-8-21(30-4)9-6-19/h5-6,8-9,15,24-26,30H,7,10-14,16H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1 |
| Formel vægt | 461.2566 |