Få mere at vide
(+)-N-Desmethyl Tramadol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-N-Desmethyl Tramadol |
| CAS | 147762-57-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (+)-N-Desmethyl Tramadol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15H23NO2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2 |
| Industry Type | Forensics |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.35 |
| Mængde | 1 mg |