Få mere at vide
N-Desmethyl Toremifene Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Toremifene hydrochloride |
| CAS | 176671-73-1 |
| Molekylær formel | C25 H26 Cl N O . H Cl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride Salt, (Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-[4-[2-(N-methylamino)ethoxy]phenyl]-1-butene Hydrochloride Salt, Fc 1200 Hydrochloride Salt, N-Demethyltoremifene Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26ClNO.ClH/c1-27-18-19-28-23-14-12-22(13-15-23)25(21-10-6-3-7-11-21)24(16-17-26)20-8-4-2-5-9-20;/h2-15,27H,16-19H2,1H3;1H/b25-24-; |
| SMIL | Cl.CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-enyl]phenoxy]-N-methyl-ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.39 |
| Formel vægt | 427.147 |