missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Topotecan, TRC

Artikelnummer. 30349216
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349216 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2944005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Topotecan
CAS 190710-79-3
Molekylær formel C22 H21 N3 O5
Mængde 5 mg
Synonym 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-10-[(methylamino)methyl]-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-10-[(methylamino)methyl]-, (S)-, (4S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-10-[(methylamino)methyl]-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, N-Desmethyl topotecan
InChI formel InChI=1S/C22H21N3O5/c1-3-22(29)15-7-17-19-11(9-25(17)20(27)14(15)10-30-21(22)28)6-12-13(8-23-2)18(26)5-4-16(12)24-19/h4-7,23,26,29H,3,8-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
SMIL CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CNC)c(O)ccc5nc34)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 407.42
Formel vægt 407.1481
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.