Få mere at vide
N-Desmethyl Topotecan-d3 (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Topotecan-d3 |
| CAS | 1217633-79-8 |
| Molekylær formel | C22H18D3N3O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21N3O5/c1-3-22(29)15-7-17-19-11(9-25(17)20(27)14(15)10-30-21(22)28)6-12-13(8-23-2)18(26)5-4-16(12)24-19/h4-7,23,26,29H,3,8-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NCc1c(O)ccc2nc3C4=CC5=C(COC(=O)[C@]5(O)CC)C(=O)N4Cc3cc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.44 |