missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Terbinafine, TRC

Artikelnummer. 30353703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353703 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2943001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Terbinafine
CAS 99473-11-7
Molekylær formel C20 H23 N
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23N/c1-20(2,3)14-7-4-8-15-21-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18/h4-6,8-13,21H,15-16H2,1-3H3/b8-4+
SMIL CC(C)(C)C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12
IUPAC navn (E)-6,6-dimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 277.4
Formel vægt 277.183
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.