Få mere at vide
N-Desmethyl Tamoxifen-d5, TRC
Artikelnummer. 30356951
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30356951 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30356951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29390210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Tamoxifen-d5
CAS 164365-16-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25H22D5NO
Mængde 10 mg
Synonym (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N-methylethanamine-d5, N-Demethyltamoxifen-d5
InChI formel InChI=1S/C25H27NO/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3/b25-24-/i1D3,3D2
SMIL CNCCOC1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
Molekylvægt (g/mol) 362.52
Formel vægt 362.2406
Procent renhed >95