Få mere at vide
N-Desmethyl Tamoxifen-d5, TRC
Artikelnummer. 30367924
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30367924 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30367924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2939021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Tamoxifen-d5
CAS 164365-16-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25H22D5NO
Mængde 1 mg
Synonym (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N-methylethanamine-d5, N-Demethyltamoxifen-d5
InChI formel InChI=1S/C25H27NO/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3/b25-24-/i1D3,3D2
SMIL CNCCOC1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
Molekylvægt (g/mol) 362.52
Formel vægt 362.2406
Procent renhed >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.