missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Tadalafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Tadalafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17N3O4/c25-18-9-22-21(26)15-8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(24(15)18)11-5-6-16-17(7-11)28-10-27-16/h1-7,15,20,23H,8-10H2,(H,22,26)/t15-,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 375.1219 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?