Få mere at vide
N-Desmethyl Rosiglitazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Rosiglitazone |
| CAS | 257892-31-2 |
| Molekylær formel | C17 H17 N3 O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-(2-Pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, N-Desmethyl rosiglitazone, SB 237216, Desmethylrosiglitazone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O3S/c21-16-14(24-17(22)20-16)11-12-4-6-13(7-5-12)23-10-9-19-15-3-1-2-8-18-15/h1-8,14H,9-11H2,(H,18,19)(H,20,21,22) |
| SMIL | O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCNc3ccccn3)cc2)S1 |
| IUPAC navn | 5-[[4-[2-(pyridin-2-ylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidin-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.4 |
| Formel vægt | 343.0991 |