Få mere at vide
N-Desmethyl Rosiglitazone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Rosiglitazone-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O3S/c21-16-14(24-17(22)20-16)11-12-4-6-13(7-5-12)23-10-9-19-15-3-1-2-8-18-15/h1-8,14H,9-11H2,(H,18,19)(H,20,21,22)/i4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 347.1242 |