missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Riociguat, TRC

Artikelnummer. 30357953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357953 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29328550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Riociguat
CAS 625115-52-8
Molekylær formel C19 H17 F N8 O2
Mængde 50 mg
Synonym Carbamic acid, N-[4,6-diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-, methyl ester, Carbamic acid, [4,6-diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-, methyl ester (9CI), BAY 60-4552, Methyl [4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl]carbamate, Neliciguat, Nelociguat, N-Desmethyl Riociguat, N-Desmethylriociguat, Methyl [4,6-diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl]carbamate, Riociguat Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C19H17FN8O2/c1-30-19(29)24-14-15(21)25-17(26-16(14)22)13-11-6-4-8-23-18(11)28(27-13)9-10-5-2-3-7-12(10)20/h2-8H,9H2,1H3,(H,24,29)(H4,21,22,25,26)
SMIL COC(=O)Nc1c(N)nc(nc1N)c2nn(Cc3ccccc3F)c4ncccc24
IUPAC navn methyl N-[4,6-diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 408.39
Formel vægt 408.1459
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.