missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Regorafenib (Pyridine)-N-oxide, TRC

Artikelnummer. 30133595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133595 100 mg
30008905 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD293280100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 835621-12-0
Molekylær formel C20H13ClF4N4O4
Molekylvægt (g/mol) 484.79
Synonym 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-2-pyridinecarboxamide 1-Oxide, Regorafenib metabolite M5
SMIL O=C(NC1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(F)C=C(OC3=CC=N(C(C(N)=O)=C3)=O)C=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Regorafenib (Pyridine)-N-oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13ClF4N4O4/c21-14-3-1-10(7-13(14)20(23,24)25)27-19(31)28-16-4-2-11(8-15(16)22)33-12-5-6-29(32)17(9-12)18(26)30/h1-9H,(H2,26,30)(H2,27,28,31)
Formel vægt 484.0561
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.