missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Propamocarb Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30363401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363401 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD292460500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Propamocarb Hydrochloride
CAS 2287345-42-8
Molekylær formel C8H19ClN2O2
Mængde 500 mg
Synonym Propamocarb-N-desmethyl Hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(methylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O2.ClH/c1-3-7-12-8(11)10-6-4-5-9-2;/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11);1H
SMIL Cl.CCCOC(=O)NCCCNC
IUPAC navn propyl N-[3-(methylamino)propyl]carbamate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 210.7
Formel vægt 210.1135
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.