Få mere at vide
N-Desmethyl Prochlorperazine Dimaleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Prochlorperazine Dimaleate |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN3S.2C4H4O4/c20-15-6-7-19-17(14-15)23(16-4-1-2-5-18(16)24-19)11-3-10-22-12-8-21-9-13-22;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-7,14,21H,3,8-13H2;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| Formel vægt | 591.1442 |