Få mere at vide
N-Desmethyl Pirenzepine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Pirenzepine-d8 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N5O2/c24-16(12-22-10-8-19-9-11-22)23-15-6-2-1-4-13(15)18(25)21-14-5-3-7-20-17(14)23/h1-7,19H,8-12H2,(H,21,25)/i8D2,9D2,10D2,11D2 |
| Formel vægt | 345.2041 |