missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Perazine Dimalonic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Perazine Dimalonic Acid Salt |
| CAS | 60285-35-0 |
| Molekylær formel | C19H23N3S . C6H8O8 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 10-[3-(1-Piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine Malonic Acid Salt, 10-(3-Piperazinylpropyl)phenothiazine Malonic Acid Salt, Demethylperazine Malonic Acid Salt, Desmethylperazine Malonic Acid Salt, Norperazine Malonic Acid Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3S/c1-3-8-18-16(6-1)22(17-7-2-4-9-19(17)23-18)13-5-12-21-14-10-20-11-15-21/h1-4,6-9,20H,5,10-15H2 |
| SMIL | C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.5 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?