Få mere at vide
N-desmethyl Octylonium Bromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Diethylaminoethyl-p-[2-(-n-octyloxy)-benzoyl]aminobenzoate |
| CAS | 26090-29-9 |
| Molekylær formel | C28 H40 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Diethylaminoethyl-p-[2-(-n-octyloxy)-benzoyl]aminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40N2O4/c1-4-7-8-9-10-13-21-33-26-15-12-11-14-25(26)27(31)29-24-18-16-23(17-19-24)28(32)34-22-20-30(5-2)6-3/h11-12,14-19H,4-10,13,20-22H2,1-3H3,(H,29,31) |
| SMIL | CCCCCCCCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(=O)OCCN(CC)CC |
| IUPAC navn | 2-(diethylamino)ethyl 4-[(2-octoxybenzoyl)amino]benzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.63 |
| Formel vægt | 468.2988 |