Få mere at vide
N-desmethyl nicergolin, TRC
Artikelnummer. 30136076
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136076 50 mg
30133428 25 mg
17991695 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42236050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192504-81-7
Molekylær formel C23 H24 Br N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 470.36
Synonym Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1-methyl-, 5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester), (8β)- (9CI), N6-Demethylnicergoline, [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate, 6-Demethylnicergoline, 6-Desmethylnicergoline, Nicergoline Imp. H (EP)
IUPAC navn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4-methyl-6,6a,7,8,9,10-hexahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-bromopyridin-3-carboxylat
SMIL CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Demethylnicergoline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24BrN3O3/c1-27-12-16-7-20-23(29-2,18-4-3-5-19(27)21(16)18)8-14(9-26-20)13-30-22(28)15-6-17(24)11-25-10-15/h3-6,10-12,14,20,26H,7-9,13H2,1-2H3/t14-,20-,23+/m1/s1
Formel vægt 469.1001
Procent renhed >95%