Få mere at vide
N-Desmethyl Nefopam Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Nefopam Hydrochloride |
| CAS | 147656-98-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H17 N O . H Cl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3,4,5,6-Tetrahydro-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, N-Desmethylnefopam Hydrochloride, Nornefopam Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO.ClH/c1-2-6-13(7-3-1)16-15-9-5-4-8-14(15)12-17-10-11-18-16;/h1-9,16-17H,10-12H2;1H |
| SMIL | Cl.C1COC(c2ccccc2)c3ccccc3CN1 |
| IUPAC navn | 1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1H-2,5-benzoxazocine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.77 |
| Vis mere |