missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine, Mikromol™
Beskrivelse
N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine |
| CAS | 1152314-62-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H17 F N4 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-, (3S)- (ACI), (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid (ACI), N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17FN4O5/c1-9-8-27-16-13-10(15(23)11(17(24)25)7-22(9)13)6-12(18)14(16)20-2-4-21(19-26)5-3-20/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3,(H,24,25)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1COc2c(N3CCN(CC3)N=O)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.3391 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?