missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl,-N-nitroso-promethazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl,-N-nitroso-promethazine |
| CAS | 94511-44-1 |
| Molekylær formel | C16H17N3OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N,α-Dimethyl-N-nitroso-10H-phenothiazine-10-ethanamine (ACI), N-Nitroso-N-Desmethyl Promethazine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3OS/c1-12(18(2)17-20)11-19-13-7-3-5-9-15(13)21-16-10-6-4-8-14(16)19/h3-10,12H,11H2,1-2H3 |
| SMIL | O=NN(C)C(C)CN1C=2C=CC=CC2SC=3C=CC=CC31 |
| IUPAC navn | N-(1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-yl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.39 |
| Formel vægt | 299.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?