missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl N-Nitroso Imatinib, TRC

Artikelnummer. 30472010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472010 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM45878550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl N-Nitroso Imatinib
CAS 2816369-80-7
Molekylær formel C28 H28 N8 O2
Mængde 50 mg
Synonym N-(4-Methyl-3((4-(pyridin-3yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-nitrosopiperazin-1-yl)methyl)benzamide
InChI formel InChI=1S/C28H28N8O2/c1-20-4-9-24(17-26(20)33-28-30-12-10-25(32-28)23-3-2-11-29-18-23)31-27(37)22-7-5-21(6-8-22)19-35-13-15-36(34-38)16-14-35/h2-12,17-18H,13-16,19H2,1H3,(H,31,37)(H,30,32,33)
SMIL Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(CC3)N=O)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
IUPAC navn N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]-4-[(4-nitrosopiperazin-1-yl)methyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 508.574
Formel vægt 508.234
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.