Få mere at vide
N-Desmethyl-N-hydroxymethyl Tebuthiuron, TRC
Artikelnummer. 30180103
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180103 5 mg
30180063 25 mg
30180142 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2954455MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59962-54-8
Molekylær formel C9 H16 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
Synonym Urea, N-[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N'-(hydroxymethyl)-N-methyl, N-[5-(1,1-Dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N'-(hydroxymethyl)-N-methylurea
IUPAC navn 1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1-methylurea
SMIL CN(C(=O)NCO)c1nnc(s1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tebuthiuron-N-hydroxymethyl
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16N4O2S/c1-9(2,3)6-11-12-8(16-6)13(4)7(15)10-5-14/h14H,5H2,1-4H3,(H,10,15)
Formel vægt 244.0994