missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl N-Ethyl Doxepin, TRC

Artikelnummer. 30360859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360859 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29143510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl N-Ethyl Doxepin
CAS 70805-90-2
Molekylær formel C20H23NO
Mængde 10 mg
Synonym 3-(Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-ethyl-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin 1-Propanamine Deriv.
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-3-21(2)14-8-10-16-15-17-9-4-6-12-19(17)22-20-13-7-5-11-18(16)20/h4-7,9-13H,3,8,14-15H2,1-2H3/b16-10+
SMIL CCN(C)CC\C=C\1/Cc2ccccc2Oc3ccccc13
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Formel vægt 293.178
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.