missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl-N-cyclopentyl cis-ent-Tadalafil, TRC

Artikelnummer. 30337030
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337030 250 mg
30347223 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB199005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl-N-cyclopentyl cis-ent-Tadalafil
CAS 171488-19-0
Molekylær formel C26 H25 N3 O4
Mængde 250 mg
Synonym N-Desmethyl-N-cyclopentyl cis-ent-Tadalafil
InChI formel InChI=1S/C26H25N3O4/c30-23-13-28(16-5-1-2-6-16)26(31)20-12-18-17-7-3-4-8-19(17)27-24(18)25(29(20)23)15-9-10-21-22(11-15)33-14-32-21/h3-4,7-11,16,20,25,27H,1-2,5-6,12-14H2/t20-,25+/m0/s1
SMIL O=C1CN(C2CCCC2)C(=O)[C@@H]3Cc4c([nH]c5ccccc45)[C@H](N13)c6ccc7OCOc7c6
IUPAC navn (2R,8S)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-cyclopentyl-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 443.494
Formel vægt 443.185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.