Få mere at vide
N-Desmethyl,N-2(2-cyanobenzyl) Alogliptin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl,N-2(2-cyanobenzyl) Alogliptin |
| CAS | 865759-10-0 |
| Molekylær formel | C25H24N6O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,2'-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-2,4-dioxo-1,3(2H,4H)-pyrimidinediyl]bis(methylene)]bis-benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N6O2/c26-13-18-6-1-3-8-20(18)15-30-23(29-11-5-10-22(28)17-29)12-24(32)31(25(30)33)16-21-9-4-2-7-19(21)14-27/h1-4,6-9,12,22H,5,10-11,15-17,28H2/t22-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(N(C1=O)CC2=C(C=CC=C2)C#N)C=C(N3C[C@@H](CCC3)N)N1CC4=C(C=CC=C4)C#N |
| IUPAC navn | (R)-2,2'-((6-(3-aminopiperidin-1-yl)-2,4-dioxopyrimidine-1,3(2H,4H)-diyl)bis(methylene))dibenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.5 |
| Formel vægt | 440.2 |