Få mere at vide
N-Desmethyl Loperamide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Loperamide-d3 |
| CAS | 1189488-17-2 |
| Molekylær formel | C28H28D3ClN2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Desmethyl Loperamide D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31ClN2O2/c1-30-26(32)28(23-8-4-2-5-9-23,24-10-6-3-7-11-24)18-21-31-19-16-27(33,17-20-31)22-12-14-25(29)15-13-22/h2-15,33H,16-21H2,1H3,(H,30,32)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.03 |