Få mere at vide
N-Desmethyl L-Ergothioneine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl L-Ergothioneine Methyl Ester |
| CAS | 162138-71-8 |
| Molekylær formel | C9H15N3O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (S)-alpha-(Dimethylamino)-2,3-dihydro-2-thioxo-1H-imidazole-4-propanoic Acid Methyl Ester, N,N-Dimethyl-2-mercapto-L-histidine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2)7(8(13)14-3)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,15)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CC1=CNC(=S)N1)N(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.3 |