Få mere at vide
N-Desmethyl L-Ergothioneine-d6 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl L-Ergothioneine-d6 Methyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2)7(8(13)14-3)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,15)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 235.1262 |