Få mere at vide
N-Desmethyl imatinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481228
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481228 5 mg
16478798 10 mg
16464707 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYG0017
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress N-Desmethyl imatinib (Norimatinib) is a metabolite of Imatinib (HY-15463). Imatinib is a multi-target inhibitor of v-Abl, c-Kit and PDGFR.
N-Desmethyl imatinib (Norimatinib) is a metabolite of Imatinib (HY-15463). Imatinib is a multi-target inhibitor of v-Abl, c-Kit and PDGFR.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl imatinib
CAS 404844-02-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H29N7O
Mængde 5 mg
Synonym Norimatinib Imatinib metabolite N-Desmethyl imatinib
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (208.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CC=N2)=C1)C4=CC=C(CN5CCNCC5)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 479.58
Formel vægt 479.58
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism