missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Imatinib-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Imatinib piperazinyl-d8 |
| CAS | 1185103-28-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28 2H8 H21 N7 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-Desmethyl Gleevec-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)/i13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]-4-[(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.63 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?