Få mere at vide
N-Desmethyl Ibandronate Natrium, TRC
Artikelnummer. 30365085
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365085 10 mg
30352864 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29175510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953805-81-7
Molekylær formel C8 H20 N O7 P2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 327.18
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(pentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1), N-Desmethylibandronate Sodium, [1-Hydroxy-3-(pentylamino)propane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) Sodium, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. C (EP) als sodium salt
IUPAC navn natrium; hydroxy-[1-hydroxy-3-(pentylamino)-1-fosfonpropyl]fosfinat
SMIL [Na+].CCCCCNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H21NO7P2.Na/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10,17(11,12)13)18(14,15)16;/h9-10H,2-7H2,1H3,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1
Formel vægt 327.0613
Procent renhed >95%