missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Galanthamine, TRC

Artikelnummer. 30012478
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012478 25 mg
30007000 5 mg
30009778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29203525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41303-74-6
Molekylær formel C16 H19 N O3
Molekylvægt (g/mol) 273.327
Synonym 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-, (4aS,6R,8aS)-, Galanthamine, 10-demethyl-, (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-
SMIL COc1ccc2CNCC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Galanthamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO3/c1-19-12-3-2-10-9-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15(12)14(10)16/h2-5,11,13,17-18H,6-9H2,1H3/t11-,13-,16-/m0/s1
Formel vægt 273.136
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.