missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Eletriptan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Eletriptan |
| CAS | 153525-55-4 |
| Molekylær formel | C21 H24 N2 O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Desmethyl Eletriptan, (R)-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-3-(2-pyrrolidinylmethyl)-1H-Indole, N-Demethyl Eletriptan |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O2S/c24-26(25,19-6-2-1-3-7-19)12-10-16-8-9-21-20(13-16)17(15-23-21)14-18-5-4-11-22-18/h1-3,6-9,13,15,18,22-23H,4-5,10-12,14H2/t18-/m1/s1 |
| SMIL | O=S(=O)(CCc1ccc2[nH]cc(C[C@H]3CCCN3)c2c1)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 5-[2-(benzenesulfonyl)ethyl]-3-[[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methyl]-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.493 |
| Formel vægt | 368.156 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?