Få mere at vide
N-Desmethyl (E)-alpha-Hydroxy Tamoxifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl (E)-a-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 162070-61-3 |
| Molekylær formel | C25H27NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Desmethyl (E)-A-Hydroxy Tamoxifen |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO2/c1-19(27)24(20-9-5-3-6-10-20)25(21-11-7-4-8-12-21)22-13-15-23(16-14-22)28-18-17-26-2/h3-16,19,26-27H,17-18H2,1-2H3/b25-24- |
| SMIL | CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\C(C)O)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.49 |
| Formel vægt | 373.2042 |