Få mere at vide
N-Desmethyl Droloxifene-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Droloxifene-d5 |
| CAS | 1185241-63-7 |
| Molekylær formel | C25H22D5NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[(1E)-1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl-d5]-phenol, N-Desmethyldroloxifene-d5, K 106-d5, N-Desmethyl-3-hydroxytamoxifen-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-8-5-4-6-9-19)25(21-10-7-11-22(27)18-21)20-12-14-23(15-13-20)28-17-16-26-2/h4-15,18,26-27H,3,16-17H2,1-2H3/b25-24+/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(\c1ccc(OCCNC)cc1)/c2cccc(O)c2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-[(E)-3,3,4,4,4-pentadeuterio-1-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.52 |
| Formel vægt | 378.2356 |