Få mere at vide
N-desmethyl doxycyclin, TRC
Artikelnummer. 30365358
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365358 50 mg
30364660 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29242550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86271-83-2
Molekylær formel C21H22N2O8
Molekylvægt (g/mol) 430.41
Synonym [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6alpha,12aalpha)]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-Octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-4-(methylamino)-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide
SMIL CN[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3[C@@H](C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Doxycycline
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O8/c1-6-7-4-3-5-8(24)10(7)15(25)11-9(6)16(26)13-14(23-2)17(27)12(20(22)30)19(29)21(13,31)18(11)28/h3-6,9,13-14,16,23-26,29,31H,1-2H3,(H2,22,30)/t6-,9+,13+,14-,16-,21-/m0/s1
Formel vægt 430.1376